Produits chimiques Thermo Scientific pour applications analytiques
Thermo Scientific Chemicals for Analytical Applications
Chimie analytique
Effectuez vos analyses en toute confiance
En tant que chef de file de la chimie analytique, la marque Thermo ScientificMC offre une gamme complète de produits chimiques de haute pureté et de haute qualité spécialement conçus dans le but de soutenir divers projets, méthodes et tests et de répondre aux exigences de votre laboratoire.
Vous trouverez dans notre collection le grade et la spécification chimique qui conviennent à votre application, ainsi que des produits compatibles à un éventail de techniques analytiques, comme la préparation et l’extraction d’échantillons, la chromatographie, la spectrométrie de masse et l’analyse des oligo-éléments.
Les produits chimiques Thermo Scientific sont formulés avec soin, car l’exactitude et la fiabilité sont importantes en chimie analytique. Que ce soit pour des analyses de routine ou de la recherche de pointe, vous trouverez une gamme dédiée de solvants et de réactifs de différentes puretés qui répondront à vos besoins préparatifs et analytiques.
En savoir plus sur :
Explorez les produits chimiques Thermo Scientific
Explorez les produits chimiques et produits consommables pour l’analyse des PFAS
Produits vedettes
ACS-Grade Chemicals
Produits chimiques de qualité ACS
Découvrez une large sélection qui saura répondre à vos besoins quotidiens.
Explorez les produits chimiques de grade ACS
Analytical-Grade Chemicals
Produits chimiques de qualité analytique
Découvrez les solvants, les composés organiques, et bien plus.
Explorez les produits chimiques de grade analytique
NMR-Grade Chemicals
Produits chimiques de qualité RMN
Filtrez vos résultats pour trouver rapidement le produit qui convient le mieux.
Explorez les produits chimiques de grade RMN
Electrophoresis-Grade Chemicals
Produits chimiques de qualité électrophorèse
Respectez les exigences de votre application.
Explorez les produits chimiques de grade électrophorèse
Chromatographie et spectrométrie de masse
Produits chimiques et étalons pour la chromatographie et la spectrométrie de masse
Quels que soient votre projet, votre méthode ou votre test, la marque Thermo ScientificMC propose les produits chimiques, les consommables, l’instrumentation, les solutions logicielles et les services dont vous avez besoin. Avec des produits conçus pour répondre aux exigences des laboratoires d’analyse comme le vôtre, vous trouverez ce que vous cherchez pour compléter vos flux de travail de chromatographie, y compris des produits chimiques pour HPLC, pour GC, pour LC-MS et pour UHPLC-MS en différents formats et qualités.
Solvants, tampons de phase mobile, réactifs et additifs de qualité HPLC
Les produits chimiques de qualité HPLC ou supérieure peuvent vous aider à obtenir les performances attendues de vos systèmes HPLC, facilitant ainsi l’obtention de résultats robustes et reproductibles pour toutes vos analyses par chromatographie en phase liquide. Vous trouverez une large gamme de solvants, de tampons de phase mobile et d’additifs de haute pureté grâce au processus de distillation de pointe utilisé pour fabriquer les produits.
Produits Thermo Scientific de qualité HPLC
  • Offrent une flexibilité polyvalente : Avec une large gamme de produits offerts, les produits chimiques Thermo Scientific de qualité HPLC conviennent aux analyses isocratiques et à gradient, aux applications en phase inverse et en phase normale, à la chromatographie sur gel (SEC) et à la HPLC par échange d’ions.
  • Conviennent aux applications de routine : Les produits Thermo Scientific de qualité HPLC peuvent être utilisés avec de nombreux détecteurs, y compris les détecteurs ultra-violets, de fluorescence et à indice de réfraction.
  • Moins de blocages de colonne : Un processus de filtration submicronique permet d’éviter les blocages de colonne causés par le contenu en matière particulaire des produits chimiques.
  • Interférence de fond réduite : Les produits sont livrés dans des bouteilles ou des boîtes en aluminium soigneusement nettoyées et recouvertes d’un gaz inerte pour préserver leur pureté.
  • Économisez du temps et de l’argent : Utilisez le code QR sur le flacon pour trouver rapidement et facilement les certificats d’analyse (CA) et les fiches signalétiques (FS).
  • Satisfont aux spécifications ACS : Vous pourrez ainsi répondre à vos exigences et avoir confiance en vos résultats.
Magasinez les produits de qualité HPLC
Solvants de qualité HPLC
Trouvez de l’éthanol, de l’acétonitrile, de l’acétone, et plus encore.
Explorez les solvants
Réactifs de qualité HPLC
Parcourez les acides sulfoniques et leurs dérivés, les sels, et plus encore.
Explorez les réactifs
Solutions de phase mobile de qualité HPLC
Trouvez les solutions et les sels dont vous avez besoin.
Explorez les solutions de phase mobile
Solvants, solutions de phase mobile et réactifs de qualité LC-MS
Comme les nouvelles réglementations et les avancées en matière d’instrumentation se traduisent par des limites de détection des analytes de plus en plus basses, la réduction du bruit de fond, qui peut affecter les performances globales des applications et des méthodes de LC-MS, est devenue indispensable.
C’est pourquoi ces produits de LC-MS sont soumis à des processus de purification et à des mesures de contrôle de la qualité supplémentaires et sont emballés de manière innovante afin de réduire ou d’éliminer la présence de phtalates, de PEG et d’autres contaminants. Cela permet d’obtenir de faibles niveaux de bruit de fond et de minimiser la contamination organique et la teneur en métal afin de répondre aux exigences de pureté élevée des applications de LC-MS.
Produits Thermo Scientific de qualité LC-MS
  • Voir plus d’analytes : Grâce à leur bruit de fond très faible par rapport aux autres solvants de qualité inférieure, vous obtiendrez des pics analytiques avec un meilleur rapport signal-bruit, ce qui vous aidera à mieux détecter vos analytes, même à l’état de traces.
  • Réduisent la formation d’adduits : Jusqu’à 17 métaux sont testés selon leurs spécifications et figurent dans notre certificat d’analyse.
  • Aidez votre système à fonctionner plus efficacement : Filtrés à 0,1 μm, ces produits permettent de réduire les risques de blocage des instruments, des colonnes et des clapets antiretour.
  • Économisez du temps et de l’argent : Utilisez des phases mobiles prêtes à l’emploi, comme l’acétonitrile + 0,1 % d’acide formique, et concentrez-vous sur d’autres tâches prioritaires dans le laboratoire.
Magasiner les produits de qualité LC-MS
Solvants et ensembles de qualité UHPLC-MS
Lorsque la sensibilité et la pureté ultimes sont essentielles, trouvez les produits dont vous avez besoin pour obtenir des résultats très précis aux niveaux de détection les plus bas. Parcourez les produits chimiques qui conviennent à toutes les applications et à tous les marchés et qui sont recommandés pour une utilisation avec tous les systèmes de chromatographie, en particulier ceux qui utilisent des colonnes avec des tailles de particules plus petites (moins de 3 µm), comme les systèmes UHPLC et micro- et nano-LC, et qui utilisent la spectrométrie de masse comme technique de détection.
Produits de qualité UHPLC-MS
  • Réduisent la formation d’adduits : Ces produits sont emballés dans des flacons en borosilicate pour aider à assurer des taux de sodium et de potassium lessivables extrêmement faibles et à réduire la formation d’adduits. Des spécifications strictes pour les métaux minimisent également la formation d’adduits d’ions métalliques.
  • Aidez votre système à fonctionner plus efficacement : Filtrés à 0,1 μm, ces produits permettent de réduire les risques de blocage des instruments, des colonnes et des clapets antiretour.
  • Éliminez les produits lixiviables : Aucun revêtement en fluoropolymère n’est utilisé dans les bouchons, ce qui aide à éliminer les interférences de fond lors des analyses de SPFA.
Produits de qualité GC
De la préparation des échantillons à la séparation, les solvants et les mélanges de solvants Thermo Scientific ont établi une norme d’excellence pour une performance cohérente et reproductible des analyses par chromatographie en phase gazeuse.
Étalons de chromatographie échangeuse d’ions
Trouvez une large gamme de produits chimiques qui sauront répondre à vos besoins en chromatographie échangeuse d’ions.
Analyse des oligo-éléments
Étalons et acides de haute pureté pour l’analyse des oligo-éléments
Améliorez vos limites de détection avec les étalons et les solutions analytiques Thermo ScientificMC SpecpureMC. Que ce soit pour rechercher des impuretés métalliques dans des médicaments, pour détecter la présence de métaux toxiques dans des échantillons alimentaires et environnementaux ou pour veiller à ce que des alliages de pointe répondent aux spécifications, il est essentiel d’obtenir des résultats précis. Adaptés à la spectrométrie d’absorption atomique (SAA), à la spectrométrie de masse à plasma induit (SM PI), à la fluorescence X et à d’autres techniques, ces produits comprennent des étalons et de solutions analytiques qui sauront répondre à toutes vos exigences en matière d’analyse élémentaire.
Magasiner la gamme d’étalons Specpure
Étalons pour la fluorescence X
Explorez les standards de XRF
Produits vedettes
Solvants et mélanges en gros volume
Solvants et mélanges en gros volume
Une option de livraison des produits chimiques sûre et durable
Nos solutions de livraison de solvants et de mélanges chimiques en gros volume constituent une approche sûre et durable pour un nombre presque illimité d’applications. Ils vous offrent une multitude d’options et vous aident à améliorer votre productivité.
Avantages du service
Rendement et productivité
Approvisionnez votre laboratoire, votre usine pilote ou votre environnement de production en produits chimiques de première qualité.
  • Vaste choix de formats (fûts/récipients), de qualités de produit, de puretés et de mélanges qui sauront répondre exactement à vos exigences.
  • Produits livrés dans des emballages inertes, sans risque d’interactions chimiques, et protégés des agents environnementaux comme l’humidité et les vapeurs.
Approvisionnement et soutien
Atténuez les risques d’approvisionnement pour votre entreprise avec l’aide de notre équipe des services de produits chimiques.
  • Profitez d’un vaste stock de produits chimiques et de conteneurs, ainsi que d’une flotte dédiée à nos services sur mesure et en vrac.
  • Utilisez notre service de fûts, tonneaux et bacs consignés : un programme prêt à répondre à vos besoins précis.
  • Faites confiance à notre équipe pour vous aider à répondre à vos besoins et pour vous fournir une assistance technique ou logistique.
Apprenez plus au sujet des services chimiques sur mesure et en vrac