missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Selectophore™ Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, ≥98.0% (based on Na, AAS), MilliporeSigma™ Supelco™
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate is a lipophilic ion which is insoluble in water. It is also strong against acids and oxidants. It can be prepared using boron trifluoride and 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium iodide as major components.
$213.15 - $4143.83
Identifiants chimiques
MDL Number | MFCD00043323 |
---|---|
Synonym | NaBARF; Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]boron sodium |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
111015551
|
Merck Emd Millipore
7201710MG |
10 mg |
chaque for $213.15
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
111015553
|
Merck Emd Millipore
7201750MG |
50 mg |
chaque for $720.65
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
111015552
|
Merck Emd Millipore
72017500MG |
500 mg |
chaque for $4,143.83
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Identifiants chimiques
MFCD00043323 | |
NaBARF; Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]boron sodium |
Spécifications
79060-88-1 | |
C32H12 BF24 Na | |
NaBARF; Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]boron sodium | |
≥98.0% (based on Na, AAS) | |
Bottomless Glass Bottle with Inserted Fused Cone |
10 mg | |
MFCD00043323 | |
886.20 | |
Selectophore™ | |
Selectophore |
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH