missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Ferricyanide, Granular, Technical, Spectrum™ Chemical

$473.03 - $11216.23

Identifiants chimiques

CAS 13746-66-2
voir les spécifications

Produits 4
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Packaging Prix Quantité  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Packaging Prix Quantité  
18612618
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
P1286500GM
500 g Amber Glass Bottle
chaque for $473.03
Il en reste null
 
18612619
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
P128625KG
2.5 kg Amber Glass Bottle
chaque for $1,383.07
Il en reste null
 
18612620
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
P128612KG
12 kg Poly Pail
chaque for $4,091.40
Il en reste null
 
18612621
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
P128650KGBL
50 kg Fiber Drum N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description

Description

Spécifications

Identifiants chimiques

13746-66-2

Spécifications

13746-66-2
500 g
Amber Glass Bottle
1
Technical
Videos
FDS
missing translation for 'documents'

missing translation for 'documents'

CAUTION: For manufacturing or laboratory use only. Read and understand the label and Safety Data Sheet (SDS) prior to use.