missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Polypropylene Bottle Aspirators
Eisco™ Polypropylene Bottle Aspirators designed for storing and dispensing laboratory solutions.
$117.13 - $325.33
Spécifications
Color | White |
---|---|
For Use With (Application) | Storing and dispensing laboratory solutions |
Includes | Stopcock |
Sterility | Non-sterile |
Closure Included | Yes |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Prix | Quantité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Prix | Quantité | ||||||
S29366
|
Eisco™
CH0176A |
chaque for $117.13
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
S29367
|
Eisco™
CH0176C |
chaque for $325.33
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Durable bottles for storing and dispensing laboratory solutions
- Made of polypropylene
- Comes with Stopcock
- Thick walled bottle
- Two study molded/integrated handles for ease of carrying or moving
- Equipped with threaded cap with gasket and leak proof threaded spigot with on/off indicator
- When autoclaving, threads should be totally disengaged on spigot
Warranty
1 year limited manufacturer warranty
Spécifications
White | |
Stopcock | |
Yes | |
Reusable | |
Narrow | |
Aspirator Bottle |
Storing and dispensing laboratory solutions | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
No | |
Cylindrical | |
Unlabeled |