missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LiChropur™ N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, For GC derivatization, ≥99.0%, MilliporeSigma™ Supelco™

$53.84 - $445.06

Identifiants chimiques

MDL Number MFCD00008269
Synonym BSTFA
voir les spécifications

Produits 3
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Prix Quantité  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Prix Quantité  
111020677
Afficher les documents
Merck Emd Millipore
152221MLF
1 mL
chaque for $53.84
Il en reste null
 
111019836
Afficher les documents
Merck Emd Millipore
152225MLF
5 mL
chaque for $102.95
Il en reste null
 
111018415
Afficher les documents
Merck Emd Millipore
1522210X1MLF
10 x 1 mL
chaque for $445.06
Il en reste null
 
Description

Description

Spécifications

Identifiants chimiques

MFCD00008269
BSTFA

Spécifications

25561-30-2
45°C to 50°C (14 mmHg)
Glass Bottle
MFCD00008269
BSTFA
≥99.0% (GC); ≥99.0%
LiChropur
0.969 g/mL (at 25°C)
24°C
CF3 C[=NSi(CH3)3 ]OSi(CH3)3
1 mL
257.40
For GC derivatization
Videos
FDS
missing translation for 'documents'

missing translation for 'documents'

LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany