missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ MultiScreen™ Carrier Racks
For radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
$638.00 - $638.00
Spécifications
For Use With (Application) | Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes |
---|---|
Quantity | 1/Pk. |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Product Type | Prix | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Product Type | Prix | Quantité | |||||
MACR08124
|
MilliporeSigma™
MACR08124 |
Carrier Rack for 4mL Vials |
chaque for $638.00
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
MACR81275
|
MilliporeSigma™
MACR81275 |
Carrier Rack for 12 x 75mm Tubes |
chaque for $638.00
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
MACR08127
|
MilliporeSigma™
MACR08127 |
Carrier Rack for 7mL Vials |
chaque for $638.00
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Carrier racks hold sample collection containers in place; available for 4mL vials, 7mL vials, or 12 x 75mm tubes (12 racks per carrier rack assembly)
Spécifications
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes | |
1/Pk. |