Toluène
solvents-toluene-banner-c7h8-d-20-396-2070
Qu’est-ce que le toluène?
Le toluène est un liquide transparent et incolore ayant une odeur aromatique caractéristique. Il est composé d’un anneau benzène lié à un groupement méthyle et est insoluble dans l’eau.
Ce solvant se trouve naturellement dans le pétrole brut et peut se trouver dans le baume de Tolu. Il est produit lors de la fabrication de l’essence et d’autres carburants et de la fabrication de la coke à partir du charbon.
L’inhalation de niveaux faibles à modérés de toluène peut provoquer la fatigue, la confusion, des faiblesses, et la nausée, ainsi que les pertes de mémoire, d’appétit, d’ouïe, et de vision couleur. Il est parfois utilisé comme inhalant récréatif, mais l’inhalation rapide de grandes concentrations de toluène peut entraîner des complications neurologiques sévères ou même la mort.
L’EPA rapporte qu’il n’y a pas assez d’information pour évaluer son potentiel cancérigène.
Synonymes : Méthylbenzène, toluol, phénylméthane, méthylbenzène, méthylbenzol, méthacide
Voir tous les produits toluène
solvents-toluene-20-396-2070
Propriétés physiques et chimiques
PropriétéValeur  
Propriété
Poids moléculaire
Valeur
92,14 g/mol
Propriété
Densité
Valeur
0,8623 g/mL à 20°C
Propriété
Point d’ébullition
Valeur
110,6°C
Propriété
Point de fusion
Valeur
-94,9°C
Propriété
Point d’éclair
Valeur
-4°C
Propriété
Viscosité
Valeur
1,165 mPa·s à 25°C
Propriété
Constante diélectrique
Valeur
2,38 à 25°C
Propriété
Moment dipolaire
Valeur
0,375
Propriété
Limite UV
Valeur
286 nm
Propriété
Indice de réfraction
Valeur
1,4967 à 20°C
Propriété
Pression de vapeur
Valeur
28,4 mm Hg à 25°C
Propriété
Densité de vapeur
Valeur
3,1 (par rapport à l’air)
Propriété
Solubilité dans l’eau
Valeur
0,526 mg/mL à 25°C
Propriété
Chaleur de combustion
Valeur
3910,3 KJ/mol
Propriété
Chaleur de vaporisation
Valeur
38,01 KJ/mol à 25°C
Propriété
Tension interfaciale
Valeur
29,46 mN/m à 10°C
Comment utilise-t-on le toluène?
Le toluène est utilisé comme solvant, comme intermédiaire chimique, et comme carburant pour les automobiles et les avions. Il est aussi utilisé dans la fabrication de peintures et de diluants à peinture, de vernis à ongles, de laques, de produits adhésifs, de caoutchouc, ainsi que dans les processus d’imprimerie et de tannage du cuir.
Le toluène a été donné aux chiens et aux chats comme traitement contre les vers, mais il est toxique aux humains et ne devrait pas être inhalé ou ingéré, et le contact avec la peau devrait être évité.
Désignations et grades
PropriétéValeur  
Propriété
Numéro CAS
Valeur
108-88-3
Propriété
Numéro MDL
Valeur
MFCD00008512
Propriété
Numéro RIDAD/UN
Valeur
1294
Propriété
Registre Beilstein
Valeur
0635760
Propriété
Numéro EG/EC
Valeur
203-625-9
Propriété
Numéro NSC
Valeur
406333
Propriété
Numéro ICSC
Valeur
0078
Propriété
Numéro RTECS
Valeur
XS5250000
Grades
ACS/ACS réactif/ACS certifié
Anhydre/Sec/Extra sec/Tamis moléculaire
Électronique/Semi-conducteur
Environnemental
CPC/résidus de pesticides
Histologique
HPLC/UHPLC
Laboratoire/Technique
Spectrophotométrie
Une nouvelle façon d’explorer les produits chimiques
Effectuez votre recherche en dessinant votre molécule ou en téléversant sa structure chimique.
Rechercher maintenant
La sécurité chimique au bout de vos doigts
Trouvez une fiche de données de sécurité (FDS) pour un produit chimique ou numéro de catalogue particulier.
Rechercher maintenant