Acétate d’éthyle
solvents-ethyl-acetate-banner-c4h8o2-d-20-396-2071
Qu’est-ce que l’acétate d’éthyle?
L’acétate d’éthyle est un liquide transparent et incolore ayant une odeur et un goût fruité. Il est souvent utilisé comme solvant polaire aprotique, comme inhibiteur d’EC 3.4.19.3 (pyroglutamyl-peptidase I), comme métabolite, et un métabolite de Saccharomyces cerevisiae. L’acétate d’éthyle se dissout dans l’eau et s’évapore rapidement des surfaces des sols. Il est considéré comme composé organique volatil (COV).
L’exposition à l’acétate d’éthyle survient en mangeant, en buvant, en respirant, et en fumant. Il se trouve dans les vins et le brandy et est formé lors de la fermentation de la bière. L’acétate d’éthyle se trouve aussi dans les kiwis, goyaves, avelines, fromages bleus, pomme de terre au four, et huiles essentielles.
Bien que l’acétate d’éthyle soit biodégradable, ses vapeurs peuvent provoquer des irritations mineures aux yeux, au nez, et à la gorge à des concentrations de plus de 400 ppm. Respirer de fortes concentrations d’acétate d’éthyle peut provoquer des faiblesses, la somnolence, et l’inconscience. Le potentiel de l’acétate d’éthyle à provoquer le cancer chez les humains n’a pas été évalué par le programme IRIS de l’EPA, l’« International Agency for Research on Cancer », ou le programme national de toxicologie des É-U.
Synonymes : Éthanoate d’éthyle, ester éthylacétique, acétoxyéthane, éther acétique, naphta de vinaigre, acide acétique, ester d’éthyle, acétidine
Voir tous les produits acétate d’éthyle
solvents-ethyl-acetate-image-c4h8o2-20-396-2071
Propriétés physiques et chimiques
PropriétéValeur  
Propriété
Poids moléculaire
Valeur
88,11 g/mol
Propriété
Densité
Valeur
0,9003 g/mL à 20°C
Propriété
Point d’ébullition
Valeur
77,1°C
Propriété
Point de fusion
Valeur
-83,6°C
Propriété
Point d’éclair
Valeur
-4°C
Propriété
Viscosité
Valeur
0,423 mPa·s à 25°C
Propriété
Constante diélectrique
Valeur
6,02
Propriété
Moment dipolaire
Valeur
1,708
Propriété
Limite UV
Valeur
256 nm
Propriété
Indice de réfraction
Valeur
1,3723 à 20°C
Propriété
Pression de vapeur
Valeur
93,2 mm Hg (25°C)
Propriété
Densité de vapeur
Valeur
3,04 (par rapport à l’air)
Propriété
Solubilité dans l’eau
Valeur
80 mg/mL à 25°C
Propriété
Chaleur de combustion
Valeur
2238,1 kJ/mol
Propriété
Chaleur de vaporisation
Valeur
35,60 kJ/mol à 25°C
Propriété
Tension interfaciale
Valeur
24 dyn/cm à 20°C
Comment utilise-t-on l’acétate d’éthyle?
L’acétate d’éthyle se trouve naturellement dans la nourriture. Il est utilisé dans le tabac et ajoute une saveur fruitée artificielle. Dans d’autres industries, l’acétate d’éthyle est utilisé pour la fabrication du cuir artificiel et des textiles, des parfums, des pellicules photographiques, et des lentilles cornéennes.
Désignations et grades
PropriétéValeur  
Propriété
Numéro CAS
Valeur
141-78-6
Propriété
Numéro MDL
Valeur
MFCD00009171
Propriété
Numéro RIDAD/UN
Valeur
UN1173
Propriété
Registre Beilstein
Valeur
506104
Propriété
Numéro EG/EC
Valeur
205-500-4
Propriété
Numéro NSC
Valeur
70930
Propriété
Numéro ICSC
Valeur
0367
Propriété
Numéro RTECS
Valeur
AH5425000
Grades
ACS/ACS réactif/ACS certifié
Anhydre/Sec/Extra sec/Tamis moléculaire
Biochimique
Électronique
Environnemental
FCC
CPG/Résidus de pesticides
HPLC/UHPLC
Laboratoire/Technique
NF/BP/EP/JP/USP
Séquençage
Spectrophotométrie
Une nouvelle façon d’explorer les produits chimiques
Effectuez votre recherche en dessinant votre molécule ou en téléversant sa structure chimique.
Rechercher maintenant
La sécurité chimique au bout de vos doigts
Trouvez une fiche de données de sécurité (FDS) pour un produit chimique ou numéro de catalogue particulier.
Rechercher maintenant