Chloroforme
Qu’est-ce que le chloroforme?
Le chloroforme est un liquide transparent, incolore, et légèrement soluble à l’eau ayant une odeur caractéristique et un goût sucré. Bien qu’il soit habituellement non inflammable, il peut s’enflammer sous conditions extrêmes.
Le chloroforme est produit comme sous-produit de la chloration de l’eau potable, des eaux usées municipales, et des piscines et se trouve aussi dans l’échappement des automobiles. Il est généré par certains types d’algues de l’océan et algues marines, mais ne s’accumule pas dans les poissons. Bien qu’il ne soit pas dégradé par la lumière du soleil ni les micro-organismes, le chloroforme se volatilisera du sol et de l’eau.
L’exposition à de fortes concentrations de chloroforme peut être nocive au système nerveux central, au foie, et aux reins. De fortes concentrations dans l’air peuvent mener à la fatigue, aux étourdissements, aux maux de tête, et aux pertes de conscience. Le contact avec la peau peut provoquer des lésions.
L’« International Agency for Research on Cancer » et le 14e Rapport sur les agents cancérigènes de la « National Toxicology Program » des É-U ont tous deux déterminé que le chloroforme est un agent cancérigène possible chez les humains selon les évidences provenant des animaux de laboratoire. Le programme IRIS de l’EPA des É-U classe le chloroforme comme agent cancérigène chez les humains comme résultat d’une grande, mais non une faible, exposition.
Synonymes : Trichlorométhane, trichlorure de formyle, trichloroforme, trichlorure de méthyle, trichlorure de méthane
Propriétés physiques et chimiques
Propriété | Valeur | ||
---|---|---|---|
Poids moléculaire | 119,37 g/mol | ||
Densité | 1,4788 g/mL à 25°C | ||
Point d’ébullition | 61,1°C | ||
Point de fusion | -63,6°C | ||
Point d’éclair | Aucun | ||
Viscosité | 5,63 mPa·s à 20°C | ||
Constante diélectrique | 4,81 | ||
Moment dipolaire | 1,15 D | ||
Limite UV | 245 nm | ||
Indice de réfraction | 1,4459 à 20°C | ||
Pression de vapeur | 197 mm Hg à 25°C | ||
Densité de vapeur | 4,12 (par rapport à l’air) | ||
Solubilité dans l’eau | 7,95 mg/mL à 25°C | ||
Chaleur de combustion | Non inflammable | ||
Chaleur de vaporisation | 2,483 x 105 J/kg | ||
Tension interfaciale | 0,0271 N/m à 20°C |
Comment utilise-t-on le chloroforme?
Le chloroforme est utilisé comme solvant, comme fumigant, et dans la production d’agents frigorigènes liquides et de plastiques PTFE. Il fonctionne comme intermédiaire chimique, comme agent de nettoyage à sec, et comme composante dans la fabrication du caoutchouc synthétique.
Le chloroforme a déjà été utilisé comme anesthésique, mais son inhalation, ingestion, ou absorption peut provoquer des maladies.
Désignations et grades
Propriété | Valeur | ||
---|---|---|---|
Numéro CAS | 67-66-3 | ||
Numéro MDL | MFCD00000826 | ||
Numéro RIDAD/UN | 1888 | ||
Registre Beilstein | 1731042 | ||
Numéro EG/EC | 200-663-8 | ||
Numéro NSC | 77361 | ||
Numéro ICSC | 0027 | ||
Numéro RTECS | FS9100000 |
Grades
ACS/ACS réactif/ACS certifié
Biotechnologie/Biologie moléculaire
Sec/Extra sec/Tamis moléculaire
Environnemental
CPG/Résidus de pesticides
HPLC/UHPLC
Laboratoire/Technique
Spectrophotométrie
Une nouvelle façon d’explorer les produits chimiques
Effectuez votre recherche en dessinant votre molécule ou en téléversant sa structure chimique.
La sécurité chimique au bout de vos doigts
Trouvez une fiche de données de sécurité (FDS) pour un produit chimique ou numéro de catalogue particulier.