Acétonitrile
Acetonitrile
Qu’est-ce que l’acétonitrile?
L’acétonitrile est le plus simple des nitriles organiques. Ce solvant aprotique incolore et polaire est utilisé pour la synthèse organique et les purifications, ainsi que pour extraire les acides gras des huiles.
L’acétonitrile a été préparé pour la première fois en 1847 par Jean-Baptiste Dumas. Au laboratoire, il est utilisé communément comme solvant à polarité moyenne. Il est miscible à l’eau et certains solvants organiques, mais non avec les hydrocarbures saturés.
Il est populaire en voltampérométrie cyclique, et sa transparence aux rayons ultra-violets, sa faible viscosité, et sa faible réactivité chimique sont utiles pour la chromatographie liquide haute performance (HPLC). Puisqu’il dissout une gamme de composés ioniques et non polaires, l’acétonitrile sert de solvant de phase mobile dans l’HPLC et la CPL-SM. Il est aussi le solvant principal utilisé pour fabriquer des oligonucléotides d’ADN à partir de monomères.
L’acétonitrile est modestement toxique en petites doses. Les cas d’empoisonnements à l’acétonitrile/cyanure sont rares, mais peuvent survenir par inhalation, ingestion, ou exposition par la peau. Les symptômes, qui peuvent apparaître plusieurs heures après l’exposition, incluent les troubles respiratoires, rythme cardiaque ralenti, nausées, et vomissements. Les convulsions et le coma peuvent survenir et la mort par insuffisance respiratoire peut suivre.
Synonymes : cyanure de méthyle, éthanenitrile (nom IUPAC), cyanométhane, éthane-nitrile, MeCN
Voir tous les produits acétonitrile
solvents-acetonitrile-image-ch3cn-0959
    Propriétés physiques et chimiques
    PropriétéValeur  
    Property
    Poids moléculaire
    Value
    41,05 g/mol
    Property
    Masse molaire
    Value
    41,053 g/mol
    Property
    Densité
    Value
    0,786 g/mL à 25ºC
    Property
    Point d’ébullition
    Value
    81 à 82ºC
    Property
    Point de fusion
    Value
    -48ºC
    Property
    Point d’éclair
    Value
    5,5ºC
    Property
    Viscosité
    Value
    0,369 cP à 25ºC
    Property
    Constante diélectrique
    Value
    36,64 à 20ºC
    Property
    Moment dipolaire
    Value
    3,924
    Property
    Seuil UV
    Value
    190 nm
    Property
    Indice de réfraction
    Value
    1,344 à 20ºC
    Property
    Pression de vapeur
    Value
    72,8 mm Hg (20ºC)
    Property
    Solubilité à l’eau
    Value
    24,36 M
    Property
    Pouvoir calorifique
    Value
    31,03 x 106 J/kg à 25ºC
    Property
    Chaleur de vaporisation
    Value
    72,7 x 104 J/kg à 80ºC
    Property
    Constantes de dissociation
    Value
    PKa = -4,30 (acide conjugué)
    Property
    Tension interfaciale
    Value
    29,04 dyn/cm à 20ºC
    Utilisations
    L’acétonitrile est utilisé comme solvant pour la production des produits pharmaceutiques et les pellicules photographiques. Il est aussi utilisé pour la fabrication de parfums, produits en caoutchouc, pesticides, dissolvants pour ongles en acrylique, et de piles.
    Designations et grades
    PropriétéValeur  
    Property
    Numéro CAS
    Value
    75-05-8
    Property
    Numéro MDL
    Value
    MFCD00001878
    Property
    Numéro RIDADR/UN
    Value
    UN 1648 3/PG 2
    Property
    Registre Beilstein
    Value
    741857
    Property
    Numéro EG/EC
    Value
    2008352
    Grades
    ACS, ACS Reagent, Certifié ACS
    Anhydre/sec/extra sec
    Biochimique
    Électronique/Semiconducteur
    CPG, CPG capillaire
    CPG à gradient
    CPG/résidus de pesticides
    Histologique
    HPLC à gradient
    HPLC/UHPLC
    Laboratoire/Technique
    CPL-SM, Ultra CPL-SM
    Faible eau
    Phase mobile
    NF/USP
    Purge et piégeage
    Séquençage
    Spectrophotométrie
    Mélanges de solvants
    Métaux traces
    Une nouvelle façon d’explorer les produits chimiques
    Effectuez votre recherche en dessinant votre molécule ou en téléchargeant sa structure chimique.
    Chercher maintenant
    La sécurité chimique au bout de vos doigts
    Trouvez la fiche de données de sécurité (FDS) pour un produit chimique ou un numéro de catalogue particulier.
    Chercher maintenant