Propan-2-ol
2-Propanol
Qu’est-ce que le propan-2-ol?
Le propan-2-ol est un alcool secondaire inflammable avec un groupement isopropyle lié à un groupement hydroxyle. Structuralement, il est un isomère de propan-1-ol et de l’éther éthylique méthylique.
Standard Oil a produit le propan-2-ol, aussi connu sous le nom d’alcool isopropylique, pour la première fois en 1920 en hydratant le propène. Aujourd’hui, il est utilisé pour la fabrication de produits chimiques industriels et domestiques, incluant les antiseptiques, désinfectants, et détergents.
Le propan-2-ol et son métabolite, l’acétone, dépriment le système nerveux central. L’ingestion, l’inhalation, ou l’absorption par la peau peut provoquer un empoisonnement. Les symptômes d’empoisonnement incluent le rougissement, maux de tête, étourdissements, nausée, vomissements, anesthésie, hypothermie, tension artérielle basse, état de choc, détresse respiratoire, et coma.
Les vapeurs du propan-2-ol sont plus denses que l’air et sont inflammables. Il est important de le tenir loin des sources de chaleur et des flammes ouvertes. Il est aussi un irritant de la peau, alors les gants de protection sont recommandés pour sa manutention.
Synonymes : alcool à friction, propanol-2, alcool isopropylique, IPA, alcool propylique, s-propanol, iPrOH, i-PrOH, IpOH, diméthylcarbinol, et isopropanol. (L’IUPAC considère le nom isopropanol incorrect puisque l’hydrocarbure isopropane n’existe pas.)
Voir tous les produits propan-2-ol
solvents-isopropanol-image-2CHOH-0957
    Propriétés physiques et chimiques
    PropriétéValeur    
    Property
    Poids moléculaire
    Value
    60,10 g/mol
    Property
    Densité
    Value
    0,785 g/mL à 25°C
    Property
    Point d’ébullition
    Value
    82ºC
    Property
    Point de fusion
    Value
    -89,5ºC
    Property
    Point d’éclair
    Value
    11,7ºC
    Property
    Viscosité
    Value
    2,038 cP à 25ºC
    Property
    Constante diélectrique
    Value
    20,18 à 20ºC
    Property
    Moment dipolaire
    Value
    1,560
    Property
    Seuil UV
    Value
    210 nm
    Property
    Indice de réfraction
    Value
    1,377 à 20ºC
    Property
    Pression de vapeur
    Value
    33 mm Hg à 20°C
    Property
    Humidité absolue
    Value
    2,1 (par rapport à l’air)
    Utilisations
    Solvant : L’alcool isopropylique dissout de nombreux composés non polaires. Il s’évapore rapidement, et laisse peu ou pas de traces par rapport à l’éthanol, et est relativement non toxique. Il est utilisé comme liquide nettoyant pour les huiles, lunettes, contacts électriques, DVD et autres lentilles de disques optiques, et pour retirer les pâtes thermiques.
    Laboratoire : L’alcool isopropylique (solution de 70 %) est relativement non toxique par rapport aux formaldéhyde et autres agents de conservation. Il est parfois utilisé afin de précipiter l’ADN lors d’extractions.
    Soins médicaux et personnels : L’alcool isopropylique (solution de 70 %) est utilisé comme alcool à friction, agent d’assainissement des mains, et tampons de désinfection. Le solvant peut aussi être utilisé pour aider à retirer l’eau des oreilles et prévenir l’otite du baigneur.
    Automobile : L’alcool isopropylique aide à solubiliser l’eau dans les additifs de carburants pour éviter qu’elle se sépare et gèle. Il peut aussi enlever le liquide à frein, servir de dégivreur, et être utilisé comme liquide lave-vitre fait maison.
    Designations et grades
    PropriétéValeur  
    Property
    Numéro CAS
    Value
    67-63-0
    Property
    Numéro MDL
    Value
    MFCD00011674
    Property
    Numéro RIDADR/UN
    Value
    UN 1219 3/PG 2
    Property
    Registre Beilstein
    Value
    635639
    Property
    Numéro EG/EC
    Value
    2006617
    Grades
    ACS, ACS Reagent, Certifié ACS
    Anhydre/sec/extra sec
    Biochimique
    Électronique/Semiconducteur
    FCC/NF/BP/EP/JP/USP
    CPG
    Histologique
    HPLC à gradient
    HPLC/UHPLC/UHPLC-UV
    Laboratoire/Technique
    CPL-SM, Ultra CPL-SM
    Biologie moléculaire
    Résidus de pesticides
    Spectrophotométrie
    Métaux traces
    Une nouvelle façon d’explorer les produits chimiques
    Effectuez votre recherche en dessinant votre molécule ou en téléchargeant sa structure chimique.
    Chercher maintenant
    La sécurité chimique au bout de vos doigts
    Trouvez la fiche de données de sécurité (FDS) pour un produit chimique ou un numéro de catalogue particulier.
    Chercher maintenant