Outils Heidolph pour la biologie
Catalogue d’outils Heidolph pour la biologie
Parcourez une vaste gamme d’équipement de laboratoire Heidolph de grande qualité comme les stérilisateurs, agitateurs, pompes péristaltiques et plus encore.
Produits Présentés
Stérilisateurs électroniques automatisés HeidolphMC TuttnauerMC pour le comptoir
- Façon rapide, sécuritaire et commode pour stériliser les solides
- Quatre programmes réglables à bouton unique permettent des cycles reproductibles
Mélangeur vortex multi Reax HeidolphMC
- Convient pour jusqu’à 26 contenants de diamètres variés
- Permet dispersion tourmentée à homogène de milieux visqueux et de solides
Agitateurs à plateforme vibrante HeidolphMC Vibramax
- Vibramax 100 est un modèle compact avec une capacité de charge de 2 kg
- Vibramax 110 a une orbite d’agitation de 1,5 mm pour les échantillons sensibles
Pompes péristaltiques par entraînement HeidolphMC
- Pompes auto-amorçantes offertes avec canal unique ou multicanal
- Fonctionnement à départ doux prévient les déversements et éclaboussures des milieux