Les peptones : des suppléments reconnus pour le développement de vaccins
Lors du développement d’un vaccin, vous cherchez continuellement des moyens d’augmenter la productivité du processus tout en réduisant le coût unitaire de votre vaccin. C’est pourquoi vous vous concentrez probablement sur l’optimisation des milieux de culture cellulaire, des aliments pour animaux et des substituts de sérum susceptibles de réduire les coûts.
Les peptones, qui sont riches en acides aminés, peptides, vitamines, glucides, nucléosides, minéraux et autres composants, constituent d’excellents compléments et peuvent offrir une solution. Cette option polyvalente et peu coûteuse peut également être utilisée comme solution de rechange au sérum, en améliorant les performances et en offrant des effets de protection cellulaire. Jouant un rôle important dans le développement de vaccins viraux depuis plusieurs décennies, les peptones peuvent continuer à vous aider à mettre votre vaccin sur le marché de manière plus efficace et plus rentable.
Une solution de rechange au sérum
Bien que le sérum ait traditionnellement été utilisé pour atteindre des niveaux de production adéquats dans la culture de cellules de mammifères, les défis associés à l’utilisation de sérums conduisent les développeurs de vaccins à chercher des solutions de rechange. Ces défis comprennent une disponibilité limitée, un approvisionnement changeant, des coûts fluctuants et des processus de commande longs. En outre, les sérums d’origine animale peuvent ajouter un risque important à votre processus de développement de vaccins en raison de la possibilité de contamination.
Cela dit, l’industrie des bioprocédés a de plus en plus tendance à éliminer et à remplacer le sérum dans la mesure du possible. En tant que complément riche en nutriments, il a été démontré que les peptones augmentent les performances dans une variété d’applications vaccinales. En outre, grâce aux options exemptes de produits d’origine animale, les peptones peuvent réduire les facteurs de risque associés aux produits dérivés des animaux. Le sérum fait trop souvent grimper les coûts associés au développement des vaccins, c’est pourquoi le choix d’une solution de rechange à faible volatilité des coûts peut être une première étape essentielle.
L’externalisation de la fabrication des supports ou la qualification d’un fournisseur secondaire ou tertiaire peut atténuer certaines de ces pressions. En période d’imprévisibilité, l’accès à une capacité supplémentaire est primordial pour atténuer les risques. Envisager l’approbation de plusieurs sites ou fournisseurs pour les fluides et les liquides de traitement en vrac peut être la meilleure solution.
Polyvalentes et flexibles
Les peptones peuvent être utilisées de plusieurs façons : comme aliments ou suppléments, pour soutenir la réduction du sérum ou pour remplacer le sérum. L’origine et la composition des peptones sont également variées,
certaines étant dérivées d’animaux, d’autres de plantes et d’autres encore de sources microbiennes. Par conséquent, cette grande variété de peptones, toutes dotées de profils nutritionnels différents, peut être utilisée pour un large éventail de types de processus, de types de cellules et d’applications afin d’atteindre les titrages viraux ciblés. De plus, les peptones sont très stables, avec une longue durée de conservation, et peuvent facilement se mélanger à n’importe quel milieu ou supplément, que ce soit sous forme liquide ou de poudre sèche.
Toutefois, cette polyvalence signifie également que les peptones doivent être sélectionnées avec soin en fonction des exigences des bioprocédés. Comme les besoins nutritionnels des lignées cellulaires peuvent varier, il est important de sélectionner une peptone qui réponde aux exigences de votre lignée cellulaire.
Les régulateurs et les fournisseurs connaissent bien les peptones
De nombreux vaccins, dont celui contre l’hépatite B, sont fabriqués en utilisant des peptones. Par conséquent, les fournisseurs et les autorités de réglementation ont l’habitude d’utiliser les peptones pour le développement de vaccins et leur demande d’autorisation. Les peptones de Gibco, par exemple, sont actuellement utilisées dans la fabrication de plus de 150 médicaments commercialisés, dont 15 médicaments vedettes et de nombreux autres en cours de développement.
Si les peptones présentent de nombreux avantages par rapport aux sérums, les avantages des peptones varient selon les bioprocédés. Historiquement, les peptones étaient fabriquées pour l’industrie alimentaire en tant qu’additifs nutritionnels et rehausseurs de goût. Lorsqu’on envisage d’utiliser des peptones, il est essentiel de choisir celles qui ont été fabriquées et testées spécifiquement pour les applications de biotraitement afin de maintenir la cohérence d’un lot à l’autre.
Votre fournisseur peut vous aider à sélectionner le schéma de peptones optimal pour votre processus, avec des recommandations basées sur des bibliothèques de données et une expérience de travail avec les clients pour développer des solutions idéales. Trouver le bon équilibre pour vos cellules peut être un défi, mais grâce au criblage et à l’analyse des facteurs clés, vous serez en mesure de trouver les peptones qui vous apporteront les plus grands bénéfices. Une fois le schéma de peptones optimal déterminé, vous pouvez améliorer les performances et réduire le délai de mise sur le marché de votre vaccin critique.
Se tourner vers l’avenir
En raison de la demande croissante de sérum sur le marché de la thérapie génique, l’industrie des bioprocédés prévoit un déficit d’approvisionnement en sérum dans les années à venir. L’accélération de la consommation de sérum signifie que la demande de sérums dépassera bientôt l’offre, ce qui entraînera une augmentation significative des prix du sérum.
Par conséquent, il n’a jamais été aussi important d’envisager des solutions de rechange pour vos bioprocédés. Les peptones, qui offrent un moyen flexible, polyvalent et efficace de soutenir le développement et la fabrication de vaccins, peuvent être la solution pour améliorer vos processus aujourd’hui et dans le futur.
Remarque : Bien que les peptones puissent être utilisées en remplacement complet du sérum, cela est limité aux cellules cultivées en suspension. Pour les cellules adhérentes, qui sont couramment utilisées dans la production de vaccins, les peptones ne peuvent pas remplacer le sérum et doivent être utilisées en combinaison avec des facteurs d’adhésion cellulaire.
Peptones: Established Supplements for Vaccine Applications
Contenu fourni par :
Gibco
Visitez fishersci.ca/gibco pour plus d'informations.
Reference