L’importance des tests de floculation dans l’analyse de l’eau et des eaux usées
Un test de floculation est un test de laboratoire à petite échelle qui simule la coagulation ou la floculation à l'aide de différentes doses de produits chimiques. Le but de ce test est d'estimer la dose minimale de coagulant requise pour atteindre certains objectifs de qualité de l'eau. Le test de floculation permet de déterminer la bonne quantité de produits chimiques de traitement, ou la dose la plus faible de produits chimiques nécessaire pour obtenir une décantation satisfaisante.
Test de floculation
Le test de floculation vous aide à choisir les coagulants chimiques et le dosage adéquats pour éliminer les matières en suspension et les polluants de l'eau traitée dans les stations d'épuration.
Le choix et le dosage des coagulants chimiques découlent des résultats des tests en laboratoire, qui reproduisent le fonctionnement à grande échelle d'une station d'épuration.
Les coagulants les plus utilisés sont la chaux (hydroxyde de calcium), l'alun (sulfate d'aluminium) et les sels de fer (ferriques ou ferreux).
La floculation ou coagulation est fondamentale dans tout processus de traitement de l'eau et constitue une étape propédeutique à la sédimentation, à la filtration et à la désinfection avant la distribution de l'eau à des fins résidentielles et industrielles.
Comment ça fonctionne
À l'aide d'un floculateur, la substance coagulante est ajoutée aux béchers d'échantillon d'eau. Le coagulant chimique commence à précipiter, emprisonnant toutes les impuretés et formant des flocs qui vont se déposer au fond du bécher.
L'échantillon est continuellement agité, de sorte que la formation, le développement et la sédimentation du floc se produisent comme dans une usine à grande échelle et peuvent être observés.
L'opérateur effectue ensuite une série de tests pour comparer les effets de différentes quantités d'agents de floculation à différentes valeurs de pH afin de déterminer la bonne taille de floc.
Les conditions analytiques les plus courantes en utilisant un floculateur sont :
- Béchers (pots) en verre de 1000 ml, forme haute, Ø 105 mm
- 600 ml d'échantillons d'eaux usées et de coagulants
- Palettes à mi-hauteur de l'échantillon
- Agitation avec turbulences à 120 tr/min pendant 120 secondes
- Floculation à vitesse lente à 30 tr/min pendant 25 minutes
- Première évaluation des résultats après 5 minutes de sédimentation
Évaluation des résultats pour optimiser les performances
Les résultats d’un test de floculation peuvent être évalués selon différents critères :
- Dimension du flocage évaluation avec un indice numérique
- Délai entre l’ajout de produits chimiques et la première apparition de flocs
- Évaluation de la turbidité résiduelle du liquide surnageant après un temps de sédimentation déterminé à l'aide d'un turbidimètre
- Mesure du potentiel électrocinétique des particules en suspension sur un échantillon prélevé immédiatement après l'ajout et le mélange de produits chimiques
- Détermination de la filtrabilité de l'eau clarifiée par des filtres à membrane standards sous pression (la réduction du débit d'eau est liée au colmatage des filtres et aux matières en suspension résiduelles et non décantées).
Solutions dédiées VELP pour la floculation
Le test de floculation permet aux opérateurs des stations d'épuration d'éviter le surdosage ou la suralimentation, en particulier avec les coagulants, ce qui permet d'économiser des ressources et d'optimiser les processus. VELP propose des solutions robustes pour les tests de floculation avec une forte résistance à la corrosion chimique et mécanique.Par exemple, les floculateurs des séries JLT et FCS de VELP sont dotés de plusieurs agitateurs et de vitesses constantes, une condition essentielle pour obtenir des résultats fiables. Un panneau arrière éclairé permet d'observer et d'évaluer les flocs de manière simple et claire pour une reproductibilité maximale. Ces produits offrent également un affichage numérique et une minuterie, contribuant ainsi à répondre aux exigences de chaque laboratoire.