Modernisation de la centrifugation de paillasse
La centrifugation a beaucoup progressé depuis le XIXe siècle, lorsque la première machine de type centrifugeuse a été inventée pour séparer la crème du lait dans les laiteries. Les scientifiques n’ont pas tardé à trouver d’autres utilisations pour les centrifugeuses en laboratoire et les innovations se sont rapidement succédé. En 1964, Eppendorf a lancé la première microcentrifugeuse, la Centrifugeuse 3200, dans le cadre du Système microlitre Eppendorf, qui a révolutionné la recherche mondiale en sciences de la vie.
Fonctionnement moderne des centrifugeuses
Dans les laboratoires modernes, les grandes centrifugeuses de paillasse sont souvent partagées entre des utilisateurs ayant des applications et des exigences différentes. Elles peuvent également nécessiter plusieurs rotors, godets et adaptateurs pour manipuler différents récipients. Un temps précieux peut être passé à changer les rotors et autres accessoires, ces composants supplémentaires occupant également un espace de stockage important.
eppendorf-modernizing-benchtop-centrifugation-extra-3-22-698-1467
Le partage des centrifugeuses signifie que les paramètres doivent être réinitialisés ou vérifiés avant chaque cycle. L’inexpérience des utilisateurs et les environnements au rythme rapide peuvent entraîner des erreurs, comme des réglages de vitesse ou des rampes de freinage incorrects. Ces erreurs peuvent conduire à une perte d’échantillon ou à la nécessité de répéter le cycle.
Les laboratoires deviennent également de plus en plus numériques. Les cahiers de laboratoire papier et autres formes de documentation manuelle sont notamment remplacés par des systèmes logiciels qui assurent le suivi des données de manière électronique.
Les utilisateurs peuvent désormais filtrer les informations et n’exporter que les données qui les intéressent. Les données peuvent souvent être téléchargées par USB (au format PDF ou CSV) ou exploitées par un logiciel tel que eLabJournal, solution intégrée pour la gestion des données, des échantillons et des protocoles.
L’option Centrifugeuse Eppendorf 5910 Ri
Le concept unique de rotor universel de la Centrifugeuse 5910 Ri réduit considérablement le besoin de godets et d’adaptateurs supplémentaires. Le rotor à godets oscillants peut accueillir des tubes coniques, des microplaques et des flacons de 250 ml sans devoir changer les rotors, les godets ou les adaptateurs. Choisissez des rotors à angle fixe en option pour les applications qui nécessitent des vitesses jusqu’à 22 132 x g.
eppendorf-modernizing-benchtop-centrifugation-extra-2-22-698-1467
Lors de la mise au point du modèle 5910 Ri, Eppendorf s’est concentré sur les aspects pratiques du fonctionnement et a intégré les commentaires des clients, y compris une échelle d’utilisabilité du système (SUS) pour évaluer la facilité d’utilisation de manière globale. Le questionnaire de la SUS (https://measuringu.com/sus) mesure l’utilisabilité sur une échelle de zéro à 100. Le score SUS moyen des centrifugeuses est d’environ 68, mais le modèle 5910 Ri a obtenu un score final de 93, bien supérieur à la moyenne.
Les quatre valeurs les plus fréquemment utilisées pour le temps, la vitesse et la température sont enregistrées dans un seul écran, ce qui vous permet de programmer votre cycle en trois clics seulement. Enregistrez les protocoles en utilisant des noms spécifiques, comme “Pelleting E. coli” (Granulation E. coli) pour éviter les erreurs et gagner du temps.
eppendorf-modernizing-benchtop-centrifugation-extra-1-22-698-1467
Le concept de rotor universel d’Eppendorf permet aux utilisateurs de faire tourner une multitude de tubes et de plaques sans devoir changer les godets ou les adaptateurs.
Le modèle 5910 Ri offre une gestion des utilisateurs à trois niveaux et des options de documentation pour la conformité aux BPx / BPL. Il recueille automatiquement les détails du cycle : heure, température, vitesse, arrêt manuel du cycle, programme utilisé, ID de l’utilisateur et bien plus encore, pour un maximum de 1 000 protocoles. Les données peuvent être exportées par USB au format PDF ou CSV.
Apte pour l’avenir
La Centrifugeuse Eppendorf 5910 Ri associe la polyvalence et un éventail d’applications avec un fonctionnement simple et efficace. La documentation détaillée intégrée des cycles est conforme aux BPx / BPL et les données facilement exportables s’intègrent parfaitement à votre logiciel de gestion de laboratoire.
eppendorf-modernizing-benchtop-centrifugation-main-22-698-1467
Contenu fourni par :
Eppendorf_Logo
Reference