La polyvalence inégalée des vêtements de protection en Tyvek
Par Daniel Hammel, responsable marketing pour l’Amérique du Nord, industrie chimique et environnements contrôlés, DuPont Personal Protection
Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du laboratoire, les vêtements DuPont en Tyvek sont depuis longtemps le premier choix en matière de protection des travailleurs. Beaucoup plus léger que le « spunbond meltblown spunbond » (SMS) et le film microporeux (MPF), le tissu Tyvek « flash-spun » offre une barrière aux petites particules dangereuses. Cette protection est intégrée au tissu lui-même, sans film ou stratifié susceptible de s’user ou de s’abîmer. Les tests d’abrasion montrent que les barrières en Tyvek sont plus durables que les tissus MPF lorsqu’elles sont testées pour la résistance hydrostatique.
Vêtements et accessoires
Une barrière respirante contre les particules sèches dangereuses (aussi petites qu’un micron), les aérosols et les éclaboussures légères de liquides non dangereux, les vêtements de protection en Tyvek 400 peuvent contribuer à minimiser les risques lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec d’autres équipements de protection individuelle (ÉPI) dans des situations dangereuses.
De nombreuses options sont disponibles pour les vêtements et les accessoires, notamment les combinaisons, les blouses et les grenouillères de laboratoire, les manches, les capuches, les chemises, les pantalons et les tabliers. Les couvre-bottes et les couvre-chaussures sont fabriqués en Tyvek 400 ou Tyvek 400 FC, ce dernier ajoutant un revêtement de friction pour une meilleure résistance au dérapage.
Le Tyvek est polyvalent – d’autres styles et innovations ont été développés pour apporter des solutions aux exigences industrielles croissantes et aux besoins des utilisateurs finaux.
Environnements contrôlés
Les laboratoires, les salles blanches et les environnements contrôlés – comme les sites de fabrication de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biotechnologies et d’électronique – ont des normes élevées en matière de contrôle de la contamination particulaire et microbiologique.
Les vêtements Tyvek IsoClean font partie de la gamme de vêtements et d’accessoires à usage unique de DuPont pour les environnements contrôlés. Les produits Tyvek IsoClean sont utilisés depuis longtemps dans les salles blanches et offrent une excellente barrière aux particules, aux micro-organismes et aux liquides non dangereux.
Trouvez les vêtements et accessoires Tyvek IsoClean dans des options de traitement propre et stérile, et dans des emballages en vrac non stériles. Les combinaisons Tyvek Micro-Clean 2-1-2 sont emballées individuellement en version stérile ou non stérile. Les vêtements stériles en Tyvek sont stérilisés par rayons gamma à un niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6 et sont entièrement traçables.
Disponibles en versions blanches et bleues, les vêtements en Tyvek vous permettent de désigner les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans des zones restreintes ou à effectuer certaines tâches dans votre laboratoire ou votre environnement contrôlé. Vous pouvez également utiliser ce code couleur pour identifier facilement les chefs d’équipe ou les superviseurs.
Résistance chimique accrue
Le Tyvek 800 est un vêtement étanche aux liquides qui combine confort et durabilité avec une protection contre les produits chimiques inorganiques à faible concentration, à base d’eau, et les particules d’un micron seulement.
Les vêtements Tyvek 800 résistent même aux jets de liquides sous pression et conviennent à de nombreuses applications de nettoyage industriel, de fabrication de produits alimentaires, d’agriculture, de pétrochimie, de traitement des eaux usées, d’assainissement de l’environnement, de laboratoire et de maintenance.
Le Tyvek 500 protège contre les aérosols liquides légers et les particules solides en suspension dans l’air. Le Tyvek 600 offre une barrière de perméation chimique aux produits chimiques inorganiques à base d’eau à faible concentration, y compris les agents infectieux et les fluides corporels.
Les Tyvek 500, Tyvek 600 et Tyvek 800 sont testés et classés selon la norme EN 14126.
Respirabilité, forme et ajustement
Votre corps génère de la chaleur et de la vapeur d’eau, que vous travailliez dur ou que vous soyez au repos, mais certains vêtements ne « respirent » pas. La chaleur et l’humidité piégées peuvent entraîner un stress thermique qui crée non seulement de l’inconfort, mais compromet également la sécurité. Sur la base du taux de transmission de la vapeur d’eau (MVTR), le tissu Tyvek 400 est 30 % plus respirant que les tissus en film microporeux typiques.
Les vêtements Tyvek 400 D conviennent aux applications où l’exposition frontale est limitée. Il s’agit notamment de l’exposition à des moules en résine collante qui peuvent adhérer à d’autres vêtements (ou les délaminer) et des opérations de ponçage et de meulage qui libèrent de fines particules en suspension dans l’air.
Ces vêtements confortables combinent la protection et la durabilité du tissu Tyvek sur le devant avec la douceur et la respirabilité du tissu DuPont ProShield 10 sur le dos.
La nécessité d’être vu
Les risques reliés à la faible visibilité sont courants dans les secteurs de la construction, des transports, de la manutention des déchets, de l’exploitation minière et d’autres industries. Les vêtements de protection à haute visibilité permettent aux travailleurs d’être vus plus facilement.
Avec les combinaisons Tyvek 500 HV, les travailleurs bénéficient de vêtements haute visibilité respirants et durables avec la protection supplémentaire contre les particules de Tyvek. Adaptées aux travaux salissants courants dans de nombreuses industries, les combinaisons Tyvek 500 HV contribuent également à garantir le respect des exigences en matière d’ÉPI.
La couleur orange fluorescente du tissu de fond en Tyvek combinée au matériau rétroréfléchissant gris argenté rend ces vêtements très visibles de jour comme de nuit lorsqu’ils sont exposés à une source de lumière. Le « X » symétrique réfléchissant au dos de la combinaison permet de distinguer le devant et le dos du travailleur.
Faire une différence
Le Tyvek offre une polyvalence inégalée, une barrière de protection globale supérieure, une meilleure respirabilité et une meilleure durabilité des vêtements pour les applications de laboratoire, la manipulation de produits pharmaceutiques, la fabrication générale et les travaux salissants.