Comment sélectionner la bonne boîte à gants en 4 étapes
Par Mike Zubelewicz
Choisir la bonne boîte à gants est essentiel à la sécurité et à l’efficacité de tout laboratoire. Il existe toute une gamme de boîtes à gants, et il est important de choisir celle qui répond le mieux aux besoins précis de votre laboratoire. Ce guide présente les points importants à prendre en compte pour trouver la boîte à gants qui répondra à vos besoins.
Étape 1 : Évaluez l’environnement de votre laboratoire
Commencez par déterminer les exigences précises de votre laboratoire. Travaillez-vous dans un environnement qui exige un contrôle strict des conditions atmosphériques, ou avez-vous besoin de flexibilité pour passer d’un mode de fonctionnement à l’autre? Comprendre les besoins précis de votre laboratoire est la première étape pour choisir la bonne boîte à gants.
Étape 2 : Explorez les différentes options de boîtes à gants
Boîtes à gants à atmosphère contrôlée
Envisagez une boîte à gants à atmosphère contrôlée pour les environnements qui nécessitent des niveaux d’oxygène et d’humidité proches de zéro. Ces boîtes à gants sont particulièrement adaptées aux applications sensibles comme la recherche sur les batteries, y compris la production de piles à combustible à hydrogène et de batteries lithium-ion. Grâce aux configurations à simple ou double largeur disponibles, votre laboratoire peut maintenir une atmosphère contrôlée pour les applications sensibles.
Boîtes à gants combinées
Si les besoins de votre laboratoire sont plus variés, optez pour une boîte à gants combinée. Ces modèles offrent à la fois des fonctions d’atmosphère filtrée et contrôlée, ce qui les rend idéaux pour les laboratoires qui travaillent avec des particules dangereuses et des matières sensibles aux conditions atmosphériques. Cette polyvalence est particulièrement précieuse dans les environnements de recherche multidisciplinaires tels que les laboratoires pharmaceutiques et de semi-conducteurs.
Boîtes à gants de grande capacité
Pour les tâches nécessitant un grand espace de travail, les boîtes à gants à double largeur offrent quatre ports à gants et un grand intérieur. Elles sont économiques sans pour autant faire de compromis sur la qualité, ce qui en fait un excellent choix pour les laboratoires qui ont besoin à la fois du meilleur rapport qualité/prix et d’une grande fiabilité.
Étape 3 : Personnalisez votre boîte à gants avec des accessoires essentiels
Optimisez la fonctionnalité de votre boîte à gants en choisissant les bons accessoires. Envisagez des options comme :
  • Des contrôleurs de pression automatiques : ils permettent d’automatiser les processus pour un contrôle précis des conditions internes.
  • Des purificateurs de gaz avancés : ils permettent de maintenir des taux d’oxygène et d’humidité ultra-faibles, une condition essentielle pour certains environnements de recherche précis.
  • Des moniteurs d’oxygène et d’humidité : ils assurent une surveillance précise avec des plages de détection adaptées aux diverses exigences des laboratoires.
  • Des trous de passage personnalisés : les boîtes à gants peuvent être configurées avec des trous de passage personnalisés pour les besoins d’applications spécifiques.
Étape 4 : Testez et optimisez
Une fois que vous avez sélectionné la boîte à gants et les accessoires qui répondent aux besoins de votre laboratoire, évaluez votre configuration pour vous assurer d’obtenir des performances optimales. Une personnalisation appropriée et une surveillance régulière peuvent améliorer considérablement l’efficacité et la sécurité des opérations de votre laboratoire.
Pour en savoir plus, visitez fishersci.ca/glove-boxes.
Select Your Ideal Glove Box in 4 Steps
Contenu fourni par :
Labconco Corporation
Visitez fishersci.ca/labconco pour plus d'informations.
Reference