Les bases de l’entretien des salles blanches
Par Mike Howie
L’entretien des salles blanches est essentiel pour protéger la qualité de vos produits finis. Dans certains cas, même un petit contaminant peut être destructeur, ce qui peut coûter des millions de dollars en efforts et en matériel gaspillés.
Chaque salle blanche est unique, construite dans un but précis et soumise à des directives spécifiques. La routine d’entretien de votre salle blanche doit être tout aussi unique, conçue en fonction de votre espace physique et de vos applications. Il existe toutefois des directives générales qui peuvent vous aider à mettre en place une routine adaptée à vos besoins. De façon générale, l’entretien d’une salle blanche comporte quatre volets :
- Empêcher autant de contamination que possible de pénétrer dans la salle blanche
- Nettoyer aussi bien que possible en utilisant les bons outils pour votre environnement
- Contrôler la présence de contaminants sur les surfaces et dans l’air
- Valider que votre routine permet de garder l’environnement adéquatement propre
Voici quelques conseils pour garder votre salle blanche propre.
Si vous commencez avec une salle blanche propre, l’entretien est beaucoup plus simple.
Tout ce qui entre dans la salle blanche, y compris les personnes, est la plus grande source de contamination potentielle. En limitant l’accès à des articles comme le carton et en utilisant des tapis collants pour enlever les particules des chaussures, on peut empêcher les contaminants de pénétrer dans la salle blanche. Faites attention lorsque vous introduisez de nouvelles personnes ou de nouveaux objets dans la salle blanche. Les gens devraient porter les bons vêtements et les enfiler correctement.
Utiliser les bons produits de nettoyage
Votre choix de produits de nettoyage est important, car des produits de qualité inférieure peuvent introduire davantage de contamination dans votre salle blanche. N’oubliez pas qu’il y a toujours de nouvelles vadrouilles, racleurs, désinfectants et autres produits qui arrivent sur le marché et que ce que vous utilisiez jusqu’à présent n’est peut-être plus conforme aux meilleures pratiques. Les vadrouilles à franges, par exemple, diffusent efficacement le désinfectant, mais n’éliminent pas les contaminants de manière fiable. Une vadrouille pour salle blanche doit permettre de désinfecter les surfaces et d’éliminer efficacement les contaminants.
Bien que ces produits de nettoyage puissent être plus chers, demandez-vous combien vous êtes prêt à payer pour avoir l’esprit tranquille. Si une particule de 0,5 µm peut ruiner un produit d’un million de dollars, l’achat de produits de nettoyage efficaces vaut probablement l’investissement.
Blanchissage des vêtements et fournitures
Dans certaines situations, le blanchissage et la réutilisation des vêtements, des vadrouilles ou d’autres fournitures peuvent réduire efficacement les coûts. Mais cela comporte aussi un risque : le blanchissage peut ne pas éliminer tous les contaminants. Si des contaminants restent dans un produit de nettoyage après le blanchissage, il y a un risque que ces contaminants soient réintroduits dans la salle blanche. Si l’utilisation de nouveaux produits de nettoyage à chaque fois peut s’avérer plus coûteuse, elle permet de réduire le risque d’introduction de contaminants lors du nettoyage.
Nettoyer avant de désinfecter
Stérile n’est pas synonyme de propreté. Si la désinfection peut rendre les contaminants inertes, les contaminants stériles peuvent encore altérer votre produit final. En éliminant les contaminants avant de désinfecter, vous pouvez être plus sûr que votre salle blanche est vraiment propre.
Rester vigilant
Surveillez en permanence les surfaces et l’air de votre salle blanche pour détecter les particules, les organismes viables, les composés organiques volatils et tout autre contaminant potentiel. En suivant l’évolution des conditions dans votre salle blanche, vous aurez une meilleure idée des défis à relever et pourrez faire évoluer vos procédures de nettoyage en fonction des besoins.
Après un certain temps, vous pouvez analyser les données collectées afin d’identifier d’éventuelles tendances. Toute augmentation de la contamination mérite d’être étudiée, même si votre salle blanche reste dans les limites définies.
Suivre les directives applicables
Plusieurs organisations publient des directives pour la construction, l’exploitation et l’entretien des salles blanches, notamment l’Institute of Environmental Sciences and Technology (IEST), la Parenteral Drug Association (PDA), ASTM International et la United States Pharmacopeia (USP). Dans certains cas, ces organisations fournissent même des instructions détaillées sur la manière de nettoyer. Recherchez les directives qui s’appliquent à votre salle blanche et suivez leurs conseils.
L’entretien des salles blanches doit être une priorité constante et une préoccupation quotidienne. En maintenant votre salle blanche aussi propre que possible à tout moment, vous protégez la qualité de vos produits finis.
Mike Howie est un rédacteur de Thermo Fisher Scientific.